Merck
M1000
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Sinónimos:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
202-601-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
Assay:
≥95% (titration)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
General description
L-Malic acid is the naturally occurring isomer of malic acid, found mainly in sour and unripe fruits.
Application
L-(-)-Malic acid may be used to prepare:
  • diethyl (S)-malate
  • ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
  • furo[3,2-i]indolizines
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)