586625
Acrylic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
13C Labeled acrylic acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
impurezas
≤5% water
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
NIXOWILDQLNWCW-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)