606081
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
13C Labeled citric acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
153-159 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?