Merck
606014
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C13CH=13CH13CO2H
Peso molecular:
120.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Alex Gomez-Gomez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 382-394 (2018-11-23)
Due to its high sensitivity and specificity, liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) could be considered as the gold-standard in targeted metabolomics. Although LC-MS/MS allows for the direct detection of a large number of molecules, the proper quantification of highly