Merck
703559
SAFC
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Sinónimos:
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
Seleccione un Tamaño
25 ML
$76.400
100 ML
$143.000
4 X 25 ML
$216.000
$76.400
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$76.400
100 ML
$143.000
4 X 25 ML
$216.000
About This Item
Fórmula lineal:
LaCl3 · 2LiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
330.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$76.400
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
concentración
0.6 M in THF
16 % (w/w)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
Clave InChI
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Aplicación
Selective 1,2-Additions with LaCl3•2LiCl
  • Mediates Grignard additions
  • Reagent for metal exchange reactions
  • Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Información legal
Product of Albemarle US Inc
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.