211605
Lanthanum(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum trichloride hydrate, Trichlorolanthanum hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder, crystals or chunks
composición
Degree of hydration, ~6
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
92-93 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
NUXZAAJDCYMILL-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to synthesize La-based nanostructures.
- As a dopant to fabricate ZnO nanoparticles with enhanced optical particles.
- To synthesize Fe–La composite (hydr)oxides for arsenic removal from water.
- Tofabricate lanthanum hexaboride (LaB6) powders forultra-high-temperature ceramics.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.