429406
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
848 °C (lit.)
densidad
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- The role of dynamic ligand exchange in the oxidation chemistry of cerium (III): This study explores the redox chemistry of cerium, utilizing Cerium(III) chloride in oxidation reactions to understand its potential in various chemical transformations (JR Robinson et al., 2016).
- Photocatalytic C- C bond cleavage and amination of cycloalkanols by cerium (III) chloride complex: Examines the photocatalytic properties of a cerium(III) chloride complex, used for C-C bond cleavage and amination, highlighting its potential in organic synthesis (JJ Guo et al., 2016).
- Dehydration, hydrolysis and oxidation of cerium chloride heptahydrate in air atmosphere: Investigates the behavior of hydrated forms of Cerium(III) chloride under varying conditions, contributing to understanding its stability and reactivity (S Xue et al., 2017).
Otras notas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)