224448
Phenylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Chlorophenylmagnesium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
~1.02 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GQONLASZRVFGHI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?