698717
Polyoxyethanyl-α-tocopheryl sebacate
15 wt. % in H2O
Sinónimos:
PTS
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
mol peso
~1,200
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
15 wt. % in H2O
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Uses:
- Provides an aqueous micellar environment for transition metal-catalyzed Heck coupling, cross metathesis and ring closing metathesis reactions
- Surfactant for catalytic asymmetric Baeyer-Villiger oxidation in water using PtII catalysts and hydrogen peroxide
- Orally active CoQ10 carrier for neuroprotection after stroke or cardiac arrest
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Contenido relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.