Yes, "8 pkg" means a package of 8 Amicon® Ultra Centrifugal Filters.
UFC5100
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 100 kDa
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 100 kDa, volumen de muestra de 0,5 ml
About This Item
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Productos recomendados
material
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
4.99 cm (1.96 in.)
diam.
10.8 mm
filtration area
1 cm2
volume
0.5 mL
pore size
100 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 30 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra. La recuperación eficiente de la muestra concentrada (especies retenidas) se consigue mediante una cómoda etapa de espín inverso después de recoger el filtrado.
Las unidades Amicon® Ultra-0,5 se suministran sin esterilizar y son para un solo uso. Con su diseño de membrana vertical y espín inverso, los filtros Amicon® Ultra de 0,5 ml ofrecen un gran rendimiento y menores tiempos de centrifugado.
Application
Features and Benefits
- La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 100 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
- Concentra desde 500 μl hasta 15 μl.
- Factor de concentración 25x a 30x
- Elevada recuperación de la muestra (superior al 90 % de la disolución diluida inicial)
- Tiempo de procesamiento rápido: 10 a 30 minutos
- La capacidad de espín inverso proporciona recuperaciones uniformes
Linkage
Physical form
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artículos
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolos
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
-
Que signifie le conditionnement de "8 pkg"? Cela correspond-il à 8 eppendorfs/filtres ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is dimethylformamide chemically compatible with Amicon Ultra-0.5mL?
1 answer-
No data is presently available for compatibility with dimethylformamide.