701602
1,1′-Bis-(di-tert.-butylphosphino-)ferrocen-palladiumdichlorid
98%
Sinónimos:
PdCl2(dtbpf)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
203-208 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
JQZFOBWXNREQLO-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
PdCl2(dtbpf) is an air-stable cross-coupling catalyst used in the Suzuki coupling of various aryl chlorides.
Aplicación
It is also employed as catalyst for greener Suzuki cross-coupling in TPGS-750-M.
On the Way Towards Greener Transition-Metal-Catalyzed Processes as Quantified by E Factors
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protocolos
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.