Merck
57668
Sigma-Aldrich
Succinato de D-α-tocoferol polietilenglicol 1000
BioXtra, water soluble vitamin E conjugate
Sinónimos:
Succinato de D-α-tocoferol polietilenglicol, Succinato de vitamina E polietilenglicol, TPGS, Vitamina E-TPGS
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
eCl@ss:
34058007
NACRES:
NA.79
biological source
synthetic
product line
BioXtra
form
powder, crystals or chunks
composition
α-tocopherol, ≥25%
concentration
≥25% (ALPHA TOCOPHEROL)
color
white to light brown
mp
>36 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(=C(C2=C1OC(CC2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)OC(=O)CCC(=O)OCCO)C
InChI
1S/C35H58O6/c1-24(2)12-9-13-25(3)14-10-15-26(4)16-11-20-35(8)21-19-30-29(7)33(27(5)28(6)34(30)41-35)40-32(38)18-17-31(37)39-23-22-36/h24-26,36H,9-23H2,1-8H3
InChI key
AOBORMOPSGHCAX-UHFFFAOYSA-N
General description
El tocofersolán, también conocido como vitamina E-TPGS, es un tensioactivo no iónico y un derivado polietilenglicólico sintético del α-tocoferol, comúnmente conocido como vitamina E. Esta formulación anfipática hidrosoluble consiste en succinato de d-alfa-tocoferol acoplado al polietilenglicol (PEG) 1000 a través de un conector succinato. Su naturaleza anfipática permite la formación de micelas, lo que facilita su captación en los enterocitos, incluso en ausencia de sales biliares. Tras la hidrólisis, se libera el d-alfa-tocoferol liposoluble. El tocofersolán mejora significativamente la absorción del d-alfa-tocoferol en comparación con su administración libre.
Además, el tocofersolán actúa como un inhibidor de la actividad ATPasa inducida por el sustrato P-glicoproteína (P-gp o MDR1) en ensayos libres de células. Ha demostrado su eficacia contra las células K562 resistentes al unirse al activador de plasminógeno tipo urocinasa, una enzima crucial para la migración y la invasión de las células cancerosas. Además, el tocofersolán inhibe la tirosina cinasa, un actor clave en el desarrollo de las células cancerosas, ofreciendo posibles aplicaciones en investigación en metabolómica y bioquímica. Su capacidad para mejorar la absorción de agentes insolubles en agua y otras vitaminas liposolubles lo coloca como un compuesto prometedor para la investigación en formulación y administración de medicamentos.
Application
El D-α-tocoferol polietilenglicol 1000 succinato se ha utilizado como emulsionante en la preparación de la partícula poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) como transportadores de ADN sintético mediante emulsión doble (w1/o/w2) y el método de nanoprecipitación.
El D-α-tocoferol polietilenglicol 1000 es un compuesto versátil que encuentra aplicación en investigación en biología celular, metabolómica, bioquímica y administración de medicamentos.
Biochem/physiol Actions
El D-α-tocoferol polietilenglicol 1000 succinato (TPGS), también conocido como vitamina E TPGS, es un agente terapéutico para la carencia de vitamina E en niños, que se administra durante la colestasis crónica infantil. El TPGS ejerce una actividad antitumoral en células MCF-7 y células de cáncer de mama al reducir las proteínas anti-apoptóticas. El TPGS encuentra su aplicación como emulsionante en la preparación de partículas de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) para marcaje del ADN, produce partículas de tamaño uniforme, elevada eficiencia de encapsulación, aumenta la hidrofilicidad y evita la agregación de partículas.
Los tocoferoles (TCP) (vitamina E) son una serie (α, α, α y α) de moléculas orgánicas quirales que difieren en su grado de metilación del resto fenol del anillo cromanol. Los tocoferoles son antioxidantes liposolubles que protegen las membranas celulares del daño oxidativo. El α-tocoferol es la forma de tocoferol absorbida preferentemente por homo sapiens.
El succinato de tocoferol polietilenglicol 1000 (TPGS) puede utilizarse para crear polímeros biodegradables y tensioactivos antioxidantes.
El TPGS ejerce una actividad antitumoral en células MCF-7 y células de cáncer de mama al reducir las proteínas anti-apoptóticas.
El TPGS encuentra su aplicación como emulsionante en la preparación de partículas de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) para marcaje del ADN, produce partículas de tamaño uniforme, elevada eficiencia de encapsulación, aumenta la hidrofilicidad y evita la agregación de partículas.
Features and Benefits
  • Puede utilizarse en investigación en metabolómica y Bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, characterization, and in-vitro antitumor activity of the polyethylene glycol (350 and 1000) succinate derivatives of the tocopherol and tocotrienol isomers of Vitamin E
Abu-Fayyad A and Nazzal S
International Journal of Pharmaceutics, 519(1-2), 145-156 (2017)
Liyan Zhao et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 7(3), 358-365 (2011-08-13)
The objective of this study was to develop a polymeric delivery system to improve the solubility and biological activity of Quercetin (QT). QT loaded mixed micelles, composed of Pluronic P123 (P123) and D-a-tocopheryl polyethylene glycol succinate (TPGS) with proportion of
Anandhkumar Raju et al.
Expert opinion on drug delivery, 10(6), 747-760 (2013-03-06)
In this study, the authors developed D-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (vitamin E TPGS or simply TPGS) liposomes and further conjugated them to trastuzumab for controlled and targeted delivery of docetaxel (DTX) as a model hydrophobic drug. DTX- or coumarin-6-loaded
Heni Rachmawati et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(1), 204-214 (2012-10-11)
Curcumin, a naturally occuring polyphenolic phytoconstituent, is isolated from the rhizomes of Curcuma longa Linn. (Zingiberaceae). It is water insoluble under acidic or neutral conditions but dissolves in alkaline environment. In neutral or alkaline conditions, curcumin is highly unstable undergoing
Christiana M Neophytou et al.
Biochemical pharmacology, 89(1), 31-42 (2014-02-25)
D-alpha-tocopheryl polyethylene glycol succinate (TPGS) is a vitamin E derivative that has been intensively applied as a vehicle for drug delivery systems to enhance drug solubility and increase the oral bioavailability of anti-cancer drugs. Recently, it has been reported that