Iron phosphide (FeP) can be utilized in the production of diamond tools primarily as a binder or sintering aid in the fabrication of metal-bonded diamond tools. It helps to firmly hold the diamond particles within the tool matrix, enhancing its strength, sharpness, and wear resistance by improving the bonding. This is not an application or use that is tested internally.
691593
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
Productos recomendados
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
−200 mesh
cadena SMILES
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
Clave InChI
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
How we can use Iron Phosphide in production of diamontools?
1 answer-