57857
Lithium iodoacetate
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
Iodoacetic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (NT)
impurezas
≤3% water
mp
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
cadena SMILES
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?