343226
Nickel sulfide
99.7% trace metals basis, −200 mesh
Sinónimos:
Nickel subsulfide
Productos recomendados
Ensayo
99.7% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
tamaño de partícula
−200 mesh
densidad
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
Clave InChI
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?