481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
mp
800 °C (lit.)
cadena SMILES
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
Clave InChI
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.