674508
(11-Mercaptoundecyl)tetra(ethylene glycol)
90%
Sinónimos:
MUTEG, (1-Mercaptoundec-11-yl)tetra(ethylene glycol)
Quality Level
assay
90%
refractive index
n20/D 1.475
density
0.997 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C19H40O5S/c20-10-12-22-14-16-24-18-17-23-15-13-21-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-19-25/h20,25H,1-19H2
InChI key
IOBMVUDHPRVCSO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.