674435
16-Mercaptohexadecanoic acid
98%
Sinónimos:
MHDA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
65-69 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
Clave InChI
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.