Merck
675105
Sigma-Aldrich
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol)
90%
Sinónimos:
(1-Mercaptoundec-11-yl)hexa(ethylene glycol), Hexa(ethylene glycol)mono-11-mercaptoundecyl ether, MUHEG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H48O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
468.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.474
densidad
1.0154 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
Clave InChI
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.