Merck
510696
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Niobium pentachloride
Seleccione un Tamaño
5 G
$112.000
25 G
$368.000
$112.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$112.000
25 G
$368.000
About This Item
Fórmula lineal:
NbCl5
Número de CAS:
Peso molecular:
270.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.995% trace metals basis
grado:
anhydrous
Formulario:
powder
$112.000
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
densidad
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Aplicación
Used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry.†
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.