1.12285
Niobium(V) chloride
98+
Sinónimos:
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205 °C
densidad
2.75 g/cm3
densidad aparente
1450 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Nota de análisis
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1