490040
Sodium L-lactate-3-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinónimos:
L-Lactic acid-3-13C sodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
descripción
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentración
45-55 % (w/w) in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refracción
n20/D 1.42
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1;
Clave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UEORGECYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?