606065
L-Lactic acid-13C3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Productos recomendados
descripción
Packaged as gram of solution
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
85 % (w/w) in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
categoría alternativa más sostenible
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)