Saltar a
S8636
Sodium pyruvate solution
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
110.04
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Form:
solution
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
100 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Sodium pyruvate solution has been used in different type of cell culture media.
Sodium pyruvate is used by cells as an easily accessible carbohydrate source. Additionally, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb′s cycle. The 100 mM solution should be diluted 1:100 for most cell culture applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)