43697
rac-1,2-Distearoylglycerol
≥99% (GC)
Sinónimos:
rac-Glycerol 1,2-distearate, DL-1,2-Distearin
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
mp
72-74 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Clave InChI
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?