para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $163.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H76O5
Número CAS:
Peso molecular:
625.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-992-6
Beilstein/REAXYS Number:
1810306
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?