para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
358.56
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-664-4
Beilstein/REAXYS Number:
1728685
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Monostearin (1-Stearoyl-rac-glycerol) is used in the development of drug delivery vehicles such as nanoparticles and microemulsions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Stearoyl-rac-glycerol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?