22300
Cerium(III) chloride heptahydrate
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
Cerium trichloride heptahydrate, Cerous chloride heptahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
core: cerium
reagent type: catalyst
densidad
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?