390755
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
97%
Sinónimos:
Difluoro(fluorosulfonyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.351 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
densidad
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
COC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C3H3F3O4S/c1-10-2(7)3(4,5)11(6,8)9/h1H3
Clave InChI
GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides.
- Broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?