Merck
319732
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
96%
Sinónimos:
NfF, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)3SO2F
Número de CAS:
Peso molecular:
302.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
densidad
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
Clave InChI
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride (NfF) reacts with alcohols, including phenols, to yield nonafluorobutanesulfonate esters (nonaflates). Nonaflates can be used as electrophiles in several palladium-catalyzed cross coupling reactions and in Buchwald-Hartwig amination.
NfF can also be used to prepare aryl nonaflates by reacting with corresponding aryloxysilanes in the presence of fluoride ion.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed amination of aryl nonaflates.
Anderson KW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(25), 9563-9573 (2003)
Hydrierende Spaltung phenolischer und enolischer Perfluoroalkansulfonate.
Subramanian L R, et al.
Synthesis, 1984(06), 481-485 (1984)
A general method for palladium-catalyzed reactions of primary sulfonamides with aryl nonaflates.
Shekhar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4552-4563 (2011)
Uber Perfluoralkansulfonsaurearylester.
Niederprum H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1973(1), 20-32 (1973)
Facile synthesis of trifluoro-and hexafluoroisopropyl halides.
Hanack M and Ullmann J
The Journal of Organic Chemistry, 54(6), 1432-1435 (1989)