295914
Methyl difluoroacetate
96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.334 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
COC(=O)C(F)F
InChI
1S/C3H4F2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
Clave InChI
CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- to compose the electrolyte for Lithium ion cells, also showed good inhibition of aluminum cathode current collector corrosion
- as electrolyte solvent for improvement of thermal stability in lithium-ion batteries
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
65.1 °F - closed cup - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
18.4 °C - closed cup - (own results)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?