933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Application: Battery manufacturing
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
bp
92 °C
densidad
1.54 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
FC(F)(OCC(F)(F)C(F)F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)1-14-5(12,13)3(8)9/h2-3H,1H2
Clave InChI
HCBRSIIGBBDDCD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)