Merck
381403
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Sinónimos:
Ce(acac)3, Cerium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
437.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
crystalline powder
Nivel de calidad
composición
Ce, ≥20% complexometric
idoneidad de la reacción
core: cerium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Clave InChI
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.