8.08915
Zirconium(IV) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV)
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
mp
189-192 °C
solubilidad
14 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- New metallo-organic complex of zirconium (IV): A precursor for nano structured ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
- Zirconium (IV) acetylacetonate as a ring-opening initiator: Mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids (P Dobrzyński et al., 2019).
- Decomposition insights using synchrotron radiation: Formation of volatile Zr-intermediates (S Grimm et al., 2022).
- High-performance polymer solar cells: Employing zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer (Z Tan et al., 2014).
- Preparation of zirconia nanofibers: Using electrospinning and calcination with zirconium acetylacetonate as precursor (VV Rodaev et al., 2019).
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 187 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable