393541
Gallium(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ga(acac)3, Gallium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ga](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ga/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clave InChI
ZVYYAYJIGYODSD-LNTINUHCSA-K
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to synthesize nanocrystalline gallium oxide spinels via solvothermal process for various applications like photocatalysis, battery cathode materials and electrocatalysis.
- To fabricate LiGa alloy layer on Li metal anode from in-situ electroreduction. It suppresses the anode dendrite formation in lithium-sulfur batteries.
- To prepare highly efficient gallium-platinum (GaPt3) nanoparticles hot-solvent synthesis which act as electrocatalysts for hydrogen evolution reaction.
- To synthesize γ-Ga2O3 nanocrystals for fabricating electron-transporting layer for perovskite solar cells. It forms effective interfacial connections with the perovskite top layer, enhancing the efficiency of charge transport.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.