The solubility of product number 374318 has not been validated; however, it is expected to be soluble in chloroform, ethanol, methanol, and ethyl acetate. It is unlikely to be soluble in water, though there may be slight solubility at very low concentrations.
374318
Dimethyl (S)-(−)-malate
98%
Sinónimos:
Dimethyl (S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl L-malate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −6.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the recommended procedure for diluting Dimethyl (S)-(-)-malate with the catalog number 374318 (CAS 617-55-0)? If it is possible to dilute it in water, how should the required amount be calculated?
1 answer-