381071
2-Aminoterephthalic acid
99%
Sinónimos:
2-Aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
324 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Lanthanide coordination polymers with 1,10-phenanthroline by hydrothermal method.
- Blue-emitting derivatives of 2-aminoterephthalic acid.
- Amino-functionalized Zr-terephthalate (UiO-66), an excellent catalyst for selective synthesis of jasminaldehyde.
- IRMOF-3, a zinc aminoterephthalate metal-organic framework useful as a catalyst for the Knoevenagel condensation of benzaldehyde and ethyl cyanoacetate.
- Polymeric composite membrane with excellent CO2 separation capabilities.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?