342262
Potassium hexachloroiridate(III)
Sinónimos:
Tripotassium hexachloroiridate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
Nivel de calidad
Formulario
solid
concentración
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
Clave InChI
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Aplicación
- Stability Enhancement of Galvanic Redox Potentiometry by Optimizing the Redox Couple in Counterpart Poles: Discusses the enhancement of redox potentiometry stability using potassium hexachloroiridate (Wei et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?