206245
Cloruro de iridio (III) hydrate
reagent grade
Sinónimos:
IrCl3, Tricloruro de iridio hydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
Quality Level
form
solid
reaction suitability
core: iridium
reagent type: catalyst
density
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
General description
Application
- Nanofibras de cobalto con iridio-incorporado.
- Catalizador de iridio soportados en carbono para la hidrodesoxigenación del hidroximetilfurfural.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c