262005
Cloruro de hexamino rutenio(III)
98%
Sinónimos:
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- El catalizador RU/Al2O3 para la hidrogenación del CO2 .
- Complejos bimetálicos ([Ru(Nh3)6][Ag(CN)2]3·2H2O).
- Cloruro de cloropenta aminorutenio (III).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c