Merck
325333
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
196.59 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
256 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
sulfonic acid
cadena SMILES
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Aplicación
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)