Documentos clave
8.21024
Sigma-Aldrich
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Sinónimos:
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
P2S5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-242-4
NACRES:
NA.22
bp:
515 °C
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
142 °C
potencia
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentración
27.8-28.8%
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
densidad
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
900‑1100 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
Clave InChI
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable