525855
Diethyl allyl phosphate
98%
Sinónimos:
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
45-46 °C (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphate
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Clave InChI
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)