Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
54.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-699-5
Beilstein/REAXYS Number:
3592982
MDL number:
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
1.1 (vs air)
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
36 %
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium methoxide is a sodium alkoxide. Its reaction with unactivated aryl bromides in the presence of copper catalyst under various reaction conditions has been studied. It reacts with aryl halides in the presence of a palladium catalyst in DMF to afford arenes.
Application
Sodium methoxide has been used in the preparation of 5-(3-azidopropyl) uridine. It may be used in the synthesis of methyl 2-cyano-lup-3-hydroxy-2-en-28-oate (CN-BA), a 2-cyano derivative of betulinic acid (BA).
Sodium methoxide may be used as an alkali catalyst for the production of fatty acid methyl esters (biodiesel) from vegetable oils via transesterification.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
supp_hazards
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?