16254
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
Ensayo
99-101%
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurezas
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- the effect of thymol on the viability of Bacillus cereus.
- its effect on growth and production of citrinin from Penicillium citrinum.
- the effect of thymol on insect and human γ-aminobutyric acid (GABA) receptors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells