303836
γ-Caprolactone
98%
Sinónimos:
gamma-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?