Merck
W279609
Sigma-Aldrich
γ-Octalactone
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
γ-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número de FEMA:
2796
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2274
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.022
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; peach; sweet
cadena SMILES
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
γ-Octalactone is one of the flavor constituents of peaches, oranges and sweet fortified wines.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Volatile components of peach.
Jennings WG & Sevenants MR.
Journal of Food Science, 29(6), 796-801 (1964)
Identification of aroma active compounds in orange essence oil using gas chromatography?olfactometry and gas chromatography?mass spectrometry.
Hognadottir A & Rouseff RL.
Journal of Chromatography A, 998(1), 201-211 (2003)
I Cutzach et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(7), 2837-2846 (1999-12-20)
Sweet fortified wines, traditionally aged under strong oxidation conditions, have a characteristic aroma. An experimental laboratory study investigated the aging of red and white sweet fortified wines under various conditions. The formation of various molecules, previously identified as characteristic of