Saltar a
8.02801
ε-Caprolactone
for synthesis
Sinónimos:
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-938-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
204 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
802800704067440752
description
for synthesis
description
for synthesis
description
97%
description
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
-
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 80 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-1.5 °C
mp
68-70 °C
mp
-
mp
60 °C (lit.)
form
liquid
form
scales
form
liquid
form
flakes or chunk(s)
bp
235 °C/1013 hPa
bp
270.8 °C/1013 hPa
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)