Merck
W355518
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-4-methylthiazole
≥97%, FG
Sinónimos:
Peach thiazole, Tropical thiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NS
Número de CAS:
Peso molecular:
141.23
Número de FEMA:
3555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
15.026
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; nutty; fruity; earthy
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
92 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; nutty; fruity; earthy
cadena SMILES
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Isopropyl-4-methylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic flavor compound that is reported to occur in durian fruit and fresh peach.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study on Development of a Fresh Peach Flavor
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781-784, 1570-1573 (2013)
Formation and aroma characteristics of heterocyclic compounds in foods.
Ho CT & Carlin JT.
ACS Symp. Ser., 388, 92?104-92?104 (1989)
Review of analytical methodologies for volatile nitrogen heterocycles in food.
Pandya RN & Peppard TL.
ACS Symp. Ser., 826, 114?131-114?131 (2002)
Justyna Aszyk et al.
Analytica chimica acta, 1038, 67-78 (2018-10-04)
Currently, there is lack of standardized conditions for the collection and analysis of e-cigarette (EC) aerosol. Considering the urgent need for the development of these guidelines, a procedure for EC aerosol analysis was developed. A novel automatic e-cigarette aerosol generator
Sulfur-containing volatiles of durian fruits (Durio zibethinus Murr.).
Weenen H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(10), 3291-3293 (1996)