357391
Silicon carbide
−400 mesh particle size, ≥97.5%
Sinónimos:
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Productos recomendados
descripción
hexagonal phase
Ensayo
≥97.5%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−400 mesh
mp
2700 °C (lit.)
densidad
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Clave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.